Learn More
Leflunomide, MedChemExpress
Code produit 16432006
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432006 500 mg
16408086 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16432006 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0083
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Leflunomide is a pyrimidine synthesis inhibitor, inhibiting dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), and acts as a disease-modifying antirheumatic drug.
Leflunomide is a pyrimidine synthesis inhibitor, inhibiting dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), and acts as a disease-modifying antirheumatic drug.
Spécification
Nom chimique ou matériau Leflunomide
Forme physique Solid
CAS 75706-12-6
Couleur Blanc
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H9F3N2O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme HWA486 RS-34821 SU101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (185.04 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)ON=C1)NC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Poids de la formule 270.21
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Research