Learn More
Léflunomide, TRC
Code produit 30482652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482652 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482652 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL322750100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Leflunomide
CAS 75706-12-6
Formule moléculaire C12 H9 F3 N2 O2
Quantité 100 mg
Synonyme Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide, Arava, HWA 486, Leflunomida, Leflunomidum, SU 101
Formule InChI InChI=1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
SMILES Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 5-méthyl-N-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,2-oxazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 270.21
Poids de la formule 270.0616