Learn More
KD Scientific Legato™ Pompe à seringue de 185 picolitres
Code produit 15174144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,54 à 39 ml/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
15174144 0,54 à 39 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15174144 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788180SGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3166.22€
    2886.10€ / 1 pièces
    Économisez 280.12€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système d'infusion/retrait à seringue unique optimisé pour les faibles débits avec options de programme pour deux programmes, 50 étapes chacun. Peut contenir des seringues de 0,5 μL à 60 mL. Débits configurables par l'utilisateur avec volume cible ou valeurs de temps sélectionnables.
  • Contient une seringue de 0,5 μL à 60 mL
  • Écran tactile en couleur haute résolution
  • Simplicité d’utilisation incomparable
  • Fonction de verrouillage du pavé tactile
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu'à 30 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS 485 intégrée
  • USB port
  • I/O et interface TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
  • Programmable
Spécification
Modèle LegatoTM 185
Tension 110/220 V
Débit 0,54 à 39 ml/min
Certifications/Conformité CE, UL, CSA, système CB, EU RoHS
Force linéaire (métrique) 13,6 kg (30 ls) à 100 % de la sélection de force
Poids (métrique) 2.66 kg
Dimensions (L x l x H) extérieures 22.6 x 19.05 x 15 cm
Applications 0,54 pL/min à 39 mL/min. (débit)
Type d’affichage Écran tactile
Justesse du débit ± 0,35%
Nombre de canaux 1
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 4°C
Conditions de stockage -10°C à +70°C