Learn More
KD Scientific™ Legato™ Pompe à seringue double 210
Code produit 18867296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Écran tactile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage
18867296 Écran tactile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18867296 Fournisseur KD Scientific™ Code fournisseur 788212AI
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Compatible avec les pompes à seringue à perfusion/retrait pouvant accueillir 2 seringues.
Le Legato™ 210 modèles programmables permettent des configurations/programmes définis par l'utilisateur jusqu'à 800 étapes. Jusqu'à 40 programmes de 20 étapes chacun peuvent être stockés en mémoire.
  • Peut contenir une ou deux seringues de 0,5 μl à 140 ml
  • Écran tactile couleur haute résolution
  • Horloge en temps réel
  • Simplicité d’utilisation incomparable
  • Fonction de verrouillage du pavé tactile
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu'à 75 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS485 intégrée
  • USB port
  • I/O et interface TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
Spécification
Tension 100/240 V
Débit 3,06 pL/min à 215,8 mL/min.
Type Pompe à seringue programmable à double perfusion/retrait
Type d’affichage Écran tactile
Justesse du débit ± 0,35%
Nombre de canaux 2