Learn More
KD Scientific Legato™ Pompe à perfusion/retrait à double seringue 210, écran tactile
Code produit 17811694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17811694 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17811694 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5320.00€
    4146.19€ / 1 pièces
    Économisez 1173.81€
    22% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompes à seringue pour perfusion/retrait. Peut contenir deux seringues. Le Legato 210™ Prend en charge les modes infusion seule, retrait seul, infusion/retrait, retrait/infusion et continu. Débits définissables par l'utilisateur avec valeurs de volume cible ou de temps sélectionnables pour contrôler le volume total de perfusion.
  • Peut contenir une ou deux seringues de 0,5 μL à 140 mL
  • Écran tactile en couleur haute résolution
  • Horloge en temps réel
  • Simplicité d’utilisation incomparable
  • Fonction de verrouillage du pavé tactile
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu’à 75 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS 485 intégrée
  • USB port
  • I/O et interface TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
  • Programmable (modèles 210P et 210AC)
Spécification
Tension 110/220 V
Débit 3,06 µl/min à 215,8 ml/min.
Poids (métrique) 4.9 kg
Dimensions (L x l x H) extérieures 16.51 x 25.4 x 27.94 cm
Type d’affichage Écran tactile
Justesse du débit ± 0,35%
Nombre de canaux 2