Learn More
KD Scientific Pompes à seringue Legato
Code produit 11995576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
2
4
Comprend:
Perfusion uniquement
Perfusion/Prélèvement, programmable
Perfusion/prélèvement
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Comprend Conditionnement
11995576 2 Perfusion/Prélèvement, programmable 1 pièce
11905586 4 Perfusion/prélèvement 1 pièce
11915586 4 Perfusion/Prélèvement, programmable 1 pièce
11975576 2 Perfusion uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11995576 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5502.67€
    4392.72€ / 1 pièces
    Économisez 1109.95€
    20% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Débits définissables par l'utilisateur avec volume cible ou valeurs de temps sélectionnables pour contrôler le volume total de perfusion.
  • Peut contenir une ou deux seringues de 0,5 μL à 140 mL
  • 6 400 micropas par tour de vis-mère
  • Écran tactile en couleur haute résolution
  • Horloge en temps réel
  • Simplicité d’utilisation incomparable
  • pavé tactile “verrouillage” fonctionnalité
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu’à 75 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS-485 bidirectionnelle intégrée
  • USB port
  • I/O et interface TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
Certifications
Marquage CE, homologation UL, CSA, DEEE, système CB, directive européenne RoHS
Spécification
Modèle Legato 210P, programmable
Tension 100/240 V
Débit 5 à 220,97 ml/min
Capacité (métrique) 0,5 μl à 140 ml
Certifications/Conformité CE, UL, CSA, DEE, système CB, directive européenne RoHS
Connecteurs RS232 - connecteur D-sub 9 broches, RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, E/S et TTL - connecteur D-sub 15 broches
Contrôleur Microprocesseur avec micropas de 0,062
Comprend Perfusion/Prélèvement, programmable
Force linéaire (métrique) 34 kg
Force linéaire (impériale) 75 lb
Matériau Acier
Reproductibilité ± 0,05%
Poids (impériale) 10,45 lb
Poids (métrique) 5 kg
Dimensions (L x l x H) extérieures 3,5 x 10 x 11 po (8,89 x 25,4 x 27,94 cm)
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Type d’affichage TFT
Justesse du débit ± 0,35%
Nombre de canaux 2
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 11 po
Hauteur totale (métrique) 28 cm
Longueur totale (impériale) 3,5 po
Longueur totale (métrique) 9 cm
Largeur totale (impériale) 10 po
Largeur totale (métrique) 25,4 cm
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 4°C
Type de produit Pompe seringue
Conditions de stockage -10°C à +70°C