Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Réactif au latex de Legionella 2-15
Code produit 17313201 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17313201 2,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17313201 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M45B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif au latex de Legionella 2-15 Microgen Bioproducts
  • Les contrôles positifs et au latex des espèces non L.pneumophila et des sérogroupes individuels de L.pneumophila 1, 2-15 sont disponibles séparément.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Anticorps polyclonaux de lapin dirigés contre le sérogroupe L. pneumophila 2-15
Format 1 flacon (2,5 ml)
Type d’échantillon Colonies bactériennes
Sensibilité 1
Type Réactif
À utiliser avec (application) Identification confirmatoire de Legionella pneumophila et d’autres espèces de Legionella isolées couramment cultivées sur du milieu sélectif
À utiliser avec (équipement) 0,85 % de solution saline isotonique, lames d’agglutination jetables, bâtonnets de mélange jetables, boucles bactériologiques, milieu sélectif Legionella, tubes en verre pour ébullition
Comprend 2,5 ml
Matériau Flacon compte-gouttes en polyéthylène
Nbre de réactions 1 test
Groupe d’organismes Monera
Type d’emballage Flacon dans un sachet Polygrip
Quantité 2,5 ml
Type de réactif Réactif de test de Legionella M45b 2-15 2,5 ml
Espèces la Legionella pneumophila
Spécificité 1
Classe d’organisme cible Bactéries
Heure du test 7 minutes