Learn More
Thermo Scientific™ Milieu BCYE pour Legionella
Code produit 10473673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
10473673 Monoplaque de 90 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10473673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5072A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Isolez la bactérie Legionella des échantillons cliniques avec un milieu microbiologique non sélectif qui permet d’obtenir une récupération optimale de Legionellaceae sur de courtes périodes d’incubation.
Isolez la Legionella des échantillons cliniques à l’aide du milieu BCYEα Legionella Thermo Scientific™, un milieu non sélectif qui présente une récupération optimale des Legionellaceae en de courtes périodes d’incubation à partir d’échantillons environnementaux et d’échantillons cliniques.
La légionelle est un bacille à gram-négatif pléomorphe, aérobie, motile, exigeant nutritionnellement qui nécessite des facteurs de croissance spéciaux en milieux de culture pour se développer. La transmission se produit par aérosolisation ou aspiration de l’eau contaminée, et non pas de personne à personne. La légionellose se rapporte à deux types distincts de syndromes cliniques : la maladie du légionnaire, qui se présente le plus souvent sous la forme d’une pneumonie grave, et la fièvre de Pontiac, qui est une maladie aigüe, fébrile, à guérison spontanée ressemblant à une maladie virale. Plus de quarante espèces de légionelle ont été caractérisées, cependant la Legionella pneumophila demeure l’agent étiologique le plus prévalent de la maladie du légionnaire. La légionelle peut être isolée à partir de sécrétions de voies respiratoires de tous types, de fluides corporels stériles comme le sang et de matières de biopsie.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme ISO 11731-2
Couleur Noir à noir jais, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu BCYEa pour Legionella
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte