Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective GVPC pour Legionella
Code produit 11964132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Gélose sélective GVPC pour Legionella
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Type de milieu Origine de la fabrication unitSize
11964132 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose sélective GVPC pour Legionella Royaume-Uni -
10403843 10/boîte Monoplaque de 90 mm Gélose sélective GVPC pour Legionella Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11964132 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0245A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez Legionella à partir d’échantillons cliniques et environnementaux à l’aide d’un milieu sélectif conforme à la norme ISO et obtenez une récupération optimale des Legionellaceae en de courtes périodes d’incubation.
Isolez Legionella à partir d’échantillons cliniques et d’échantillons environnementaux à l’aide de la gélose sélective Thermo Scientific™ Legionella GVPC, un milieu sélectif conforme à l’ISO et présentant une récupération optimale des Legionellaceae en de courtes périodes d’incubation à partir d’échantillons environnementaux et d’échantillons cliniques.
La légionelle est un bacille à gram-négatif pléomorphe, aérobie, motile, exigeant nutritionnellement qui nécessite des facteurs de croissance spéciaux en milieu de culture pour se développer. La transmission se produit par aérosolisation ou aspiration de l’eau contaminée, et non pas de personne à personne. La légionellose se rapporte à deux types distincts de syndromes cliniques : la maladie du légionnaire, qui se présente le plus souvent sous la forme d’une pneumonie grave, et la fièvre de Pontiac, qui est une maladie aigüe, fébrile, à guérison spontanée ressemblant à une maladie virale. Plus de quarante espèces de Légionelles ont été caractérisées ; cependant, Legionella pneumophila reste l’agent étiologique le plus prévalent de la maladie du légionnaire. La légionelle peut être isolée à partir de sécrétions des voies respiratoires de tous types, de liquides organiques stériles tels que le sang et de matériel de biopsie.
Ce produit peut ne pas être disponible dans tous les pays ou territoires. Veuillez contacter votre représentant local pour connaître les disponibilités.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme ISO 11731-2
Couleur Noir, opaque
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de milieu Gélose sélective GVPC pour Legionella
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g ± 1,0 g
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte