Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Réactif de contrôle positif de Legionella
Tous les produits Novacyt Group ProduitsDescription
- Les contrôles positifs et au latex des espèces non L.pneumophila et des sérogroupes individuels de L.pneumophila 1, 2-15 sont disponibles séparément.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO13485 ISO9001 |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Marquage CE | Oui |
| Clia Complexity | CLIA non dérogatoire |
| Format | 1 flacon (1,0 ml) |
| Type d’échantillon | Colonies bactériennes |
| Sensibilité | 1 |
| Type | Réactif |
| À utiliser avec (application) | Identification confirmatoire de Legionella pneumophila et d’autres espèces de Legionella isolées couramment cultivées sur du milieu sélectif |
| À utiliser avec (équipement) | 0,85 % de solution saline isotonique, lames d’agglutination jetables, bâtonnets de mélange jetables, boucles bactériologiques, milieu sélectif Legionella, tubes en verre pour ébullition |
| Show More |