Learn More
Cytiva Milieu Leibovitz L-15
Code produit 11566271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11566271 500 mL 500mL
11576271 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11566271 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30525.01
 Article restreint
En stock
Conçu pour la culture sans équilibrage du CO2.
Favorisez la croissance des cultures cellulaires et les procédés de biofabrication grâce au milieu L-15 Leibovitz HyClone™, fabriqué à l’aide de procédés certifiés ISO 9001.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu L-15 Leibovitz avec L-glutamine
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method 0,1 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2000
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description Avec 2,05 mM de L-glutamine, 500 ml