Learn More
MP Biomedicals™ Leibovitz L-15 Moyen
Code produit 11440375 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11440375 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11440375 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091251054
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Utilisé pour la croissance des tissus en échange gazeux libre avec l'atmosphère.
Dans ce support, le dextrose est remplacé par le galactose. En outre, le tampon est assuré par les bases libres des acides aminés à la place du bicarbonate de sodium. En conséquence, ce support a été utilisé pour la croissance des tissus dans un échange gazeux libre avec l’environnement.
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Sans additif Sans glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Contenu et stockage Stocker à 0° jusqu'à 5 °C
Description Leibovitz L-15 Moyen