Learn More
Gibco™ Milieu L-15 de Leibovitz
Code produit 11580396 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580396 10 x 500 ml 5000mL
11570396 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11580396 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11415056
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu L-15 de Leibovitz
Le milieu Leibovitz’s L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance des cellules dans des environnements dans lesquels le CO2 n’est pas équilibré.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ L-15 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu de culture L-15 Gibco™ fabriqué dans notre installation de Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu L-15 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu L-15 de Leibovitz
Avec additifs Galactose, Rouge de phénol, Glutamine, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,4 à 7,9
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu L-15 de Leibovitz, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec galactose, rouge de phénol, L-glutamine, pyruvate de sodium, pH entre 7,4 et 7,9, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 300 et 340 mOsm/kg, utilisé pour la culture cellu