Learn More
Gibco™ Milieu L-15 de Leibovitz, supplément GlutaMAX™
Code produit 11534436 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11534436 500 mL 500mL
11544436 10 x 500 mL 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11534436 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31415029
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarb
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance cellulaire dans des environnements sans équilibrage du CO2 .
Ce milieu L-15 est modifié comme suit :
Avec : galactose, rouge de phénol, GlutaMAX™ , pyruvate de sodium
Sans : glucose, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Gibco™ L-15 avec GlutaMAX™ Ce complément alimentaire minimise l'accumulation d'ammoniaque toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires grâce à sa présentation facile à utiliser.
Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le L-15 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu L-15 de Leibovitz
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Galactose
Sans additif Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium, Sans glucose
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Osmolalité 300 à 340 mOsm / kg
pH 7,4 à 7,9
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Environnement culturel Sans CO2
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.