Learn More
Gibco™ Milieu L-15 de Leibovitz, supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit 11544436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11544436 10 x 500 mL 10 PCS
11534436 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11544436 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31415086
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27975
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarb
Le milieu de Leibovitz L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance cellulaire dans des environnements sans équilibrage du CO2 .
Ce milieu L-15 est modifié comme suit :
Avec : galactose, rouge de phénol, GlutaMAX™ , pyruvate de sodium
Sans : glucose, HEPES, bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
Gibco™ L-15 avec GlutaMAX™ Ce complément alimentaire minimise l'accumulation d'ammoniaque toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires grâce à sa présentation facile à utiliser.
Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le L-15 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu L-15 de Leibovitz
Avec additifs Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Quantité 10 x 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,4 à 7,9
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu L-15 de Leibovitz, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec galactose, rouge de phénol, GlutaMAX™, pyruvate de sodium, pH entre 7,4 et 7,9, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 300 et 340 mOsm/kg, utilisé pour la culture c
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.