Learn More
Gibco™ Milieu de Leibovitz L-15, poudre
Code produit 10237252 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10237252 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10237252 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 41300021
 Article restreint
En stock
Milieu de Leibovitz L-15, poudre
Le milieu Leibovitz’s L-15 favorise la croissance des cellules rénales du singe HEP-2 et les explants primaires de tissus humains embryonnaires et adultes. Le milieu L-15 est tamponné par des phosphates et des amino-acides de base libre au lieu du bicarbonate de sodium. Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance des cellules dans des environnements dans lesquels le CO2 n’est pas équilibré.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ L-15 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au L-15 Gibco™ fabriqué sur notre site à Grand Island (41300-039). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu L-15 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le L-15 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ L-15 sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Forme Poudre
Type de produit Milieu L-15 de Leibovitz
Avec additifs Glutamine, Galactose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glucose, Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 1 L
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,7 à 8,1
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu L-15 de Leibovitz, 1 L, poudre, pH de 7,7à 8,1, avec galactose, rouge de phénol, L-glutamine, pyruvate de sodium, durée de conservation de 36 mois, osmolalité de 290 à 330 mOsm/kg, pour la culture de cellules de mammifères