Learn More
Lemborexant, MedChemExpress
Code produit 16489687
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489687 5 mg
16487158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16489687 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Lemborexant (E-2006) is a reversible, competitive and orally active dual antagonist of the orexin OX1 and OX2 receptors with IC50 values of 6.1 nM and 2.6 nM, respectively. Lemborexant can be treated insomnia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lemborexant
CAS 1369764-02-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20F2N4O2
Quantité 5 mg
Synonyme E-2006
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (243.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@@](C2=CC=CC(F)=C2)(COC3=CN=C(C)N=C3C)C1)NC4=NC=C(F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 410.42
Poids de la formule 410.42
Pourcentage de pureté 99.19%
Qualité Research
Forme physique Powder