Learn More
Lemborexant, TRC
Code produit 30465656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30465656 100 mg 100mg
30469936 10 mg 10mg
30482083 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30465656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL215945100MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1369764-02-2
Formule moléculaire C22H20F2N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 410.42
Synonyme (1R,2S)-2-[[(2,4-Dimethyl-5-pyrimidinyl)oxy]methyl]-2-(3-fluorophenyl)-N-(5-fluoro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
Nom IUPAC (1R,2S)-2-[(2,4-diméthylpyrimidine-5-yl)oxyméthyl]-2-(3-fluorophényl)-N-(5-fluoropyridine-2-yl)cyclopropane-1-carboxamide
SMILES Cc1ncc(OC[C@]2(C[C@H]2C(=O)Nc3ccc(F)cn3)c4cccc(F)c4)c(C)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Lemborexant
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H20F2N4O2/c1-13-19(11-25-14(2)27-13)30-12-22(15-4-3-5-16(23)8-15)9-18(22)21(29)28-20-7-6-17(24)10-26-20/h3-8,10-11,18H,9,12H2,1-2H3,(H,26,28,29)/t18-,22+/m0/s1
Poids de la formule 410.1554
Pourcentage de pureté >95%