Learn More
Bohlender™ Sondes de température en PTFE Lemo
Code produit 15392166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +250°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
15392166 -50°C à +250°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15392166 Fournisseur Bohlender™ Code fournisseur P 176225
Expédition estimée: 16-12-2026
Pour la mesure de la température dans les liquides agressifs.
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Plage de mesure de −50° à +250°C
  • Un capteur de mesure PT 100 dans un tube en acier inox encapsulé en PTFE
  • Diamètre de la sonde de température de 8 mm, diamètre de la pointe de 6 mm, diamètre de la bague du col de 12 mm
  • Avec câble recouvert de PFA blanc de 1,5 m de long et prise Lemo montée de taille 1, système à 4 fils
  • Temps de réponse typique pour T 50 :7 à 12 secondes et T 90 :14 à 16 secondes
  • Les câbles assurent une connexion flexible entre l’appareil de mesure et le milieu
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Matériau PTFE
Types de capteur PT 100
À utiliser avec (application) Mesure de la température dans les liquides agressifs
Temps de réponse T 50 : 7 à 12 s ; T 90 : 14 à 16 s
Plage de températures (métrique) -50°C à +250°C
Longueur (métrique) 560 mm (total), 500 mm (utilisables)