Learn More
Lénacapavir-D5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lenacapavir-D5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C39H27D5ClF10N7O5S2 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | N-(1-(3-(4-Chloro-3-(methylsulfonamido)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-indazol-7-yl)-6-(3-methyl-3-((methyl-d3)sulfonyl)but-1-yn-1-yl)pyridin-2-yl)-2-(3,5-difluorophenyl)ethyl)-2-(5,5-difluoro-3-(trifluoromethyl)-3b,4,4a,5-tetrahydro-1H-cyclopropa[3,4]cyclopenta[1,2-c]pyrazol-1-yl)acetamide-2,2-d2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C39H32ClF10N7O5S2/c1-36(2,63(3,59)60)10-9-21-5-6-22(23-7-8-26(40)30-32(23)57(17-37(43,44)45)54-35(30)55-64(4,61)62)31(51-21)27(13-18-11-19(41)14-20(42)12-18)52-28(58)16-56-34-29(33(53-56)39(48,49)50)24-15-25(24)38(34,46)47/h5-8,11-12,14,24-25,27H,13,15-17H2,1-4H3,(H,52,58)(H,54,55)/i3D3,16D2 |
| SMILES | O=C(C([2H])([2H])N1N=C(C(F)(F)F)C2=C1C(F)(C3CC23)F)NC(CC4=CC(F)=CC(F)=C4)C5=C(C6=CC=C(C7=C6N(CC(F)(F)F)N=C7NS(=O)(C)=O)Cl)C=CC(C#CC(C)(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C)=N5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 973.31 |
| Pourcentage de pureté | >95 |