Learn More
Thermo Scientific™ Lénalidomide, 98 %
Code produit 16544344 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16544344 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16544344 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 461590010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    175.65€ / 1g
    Économisez 34.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 191732-72-6 | C13H13N3O3 | 259.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lenalidomide
CAS 191732-72-6
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C13H13N3O3
Quantité 1 g
Clé InChI GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=CC=CC2=C1CN(C1CCC(=O)NC1=O)C2=O
Nom IUPAC 3-(4-amino-1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)pipéridine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 259.27
Poids de la formule 259.3
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lenalidomide, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lenalidomide