Learn More
Lénalidomide, TRC
Code produit 18091410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18091410 500 mg 500mg
18041520 100 mg 100mg
17989939 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18091410 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL328000500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191732-72-6
Formule moléculaire C13 H13 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 259.26
Synonyme 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, CC 5013, CDC 501, ENMD 0997, Lenalidomide, Revimid, Revlimid
Nom IUPAC 3-(7-amino-3-oxo-1H-isoindol-2-yl)pipéridine-2,6-dione
SMILES Nc1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lenalidomide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
Poids de la formule 259.0957
Pourcentage de pureté >95%