Learn More
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913
Code produit 11769925 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 x 80 mm
135 x 95 mm
150 x 100 mm
170 x 135 mm
190 x 135 mm
300 x 200 mm
540 x 380 mm
Quantité:
100 feuilles
25 feuilles
50 feuilles
500 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
11769925 150 x 100 mm 100 feuilles 100 pièces
11774566 100 x 80 mm 25 feuilles 25 pièces
15555669 100 x 80 mm 50 feuilles 50 pièces
11784566 135 x 95 mm 25 feuilles 25 pièces
11779925 300 x 200 mm 100 feuilles 100 pièces
11730565 170 x 135 mm 500 feuilles 500 pièces
11740565 190 x 135 mm 500 feuilles 500 pièces
11750565 540 x 380 mm 500 feuilles 500 pièces
11517362 135 x 95 mm 50 feuilles 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11769925
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.
  • Papier très fin
  • 100 % chanvre de Manille
  • Ne peluche pas
  • Poids : 12 g/m2
Application
  • Nettoyage de diverses lentilles optiques
  • Nettoyage des filaments de fibres optiq
Spécification
Type de produit Lingette de nettoyage pour verres
Dimensions (L x l) 150 x 100 mm
À utiliser avec (application) Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques
Matériau Fibres de papier manille
Quantité 100 feuilles