Learn More
Invitrogen™ Agglutinine de Lens Culinaris (lentille comestible) (LCA), fluorescéine (FITC)
Code produit 16564852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16564852 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16564852 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L32475
 Article restreint
En stock
L’agglutinine de Lens culinaris (LCA), fluorescéine (FITC) est un conjugué LCA-fluorophore vert vif isolé à partir de lentilles comestibles communes.
La spécificité de la LCA est similaire à celle de la concanavaline A, mais plus faible, ce qui entraîne des différences au niveau de la coloration des tissus. On sait que l’agglutinine de germe de blé, la concanavaline A et la LCA bloquent les effets inhibiteurs du facteur de croissance nerveuse dans les systèmes acellulaires.
• Conjugué FITC très lumineux détecté avec l’ensemble de filtres FITC/GFP standard, Ex / Em : 495/515 nm
• Applications : immunofluorescence, glycobiologie
• Spécificité glucidique : mannose, glucose
• Sucre d’inhibition / d’élution : mélange de 200 mM α-méthylmannoside / 200 mM α-méthylglucoside
• Spécificité du groupe sanguin : non indiquée
• Poids moléculaire de la lectine non conjuguée : 50 kDa
• Concentration de travail par immunofluorescence : 5–20 µg/ml
La LCA-FITC est livrée à une concentration de 5 mg ml dans 10 mM d’HEPES, 0,15 M de NaCl, pH 7,5, 0,08 % d’azoture de sodium, 0,1 mM de Ca2+.
Si un précipité se forme lors du stockage à long terme à 4°C, chauffer le produit à 37°C et centrifuger avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué FITC
Quantité 5 mg
Source Lentille
Contenu et stockage Lorsqu’il est stocké à ou en dessous de 2°C à 8°C dans l’obscurité, le produit reste stable pendant 6 mois après la réception.
Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
Forme Solution
Famille de protéines Lectines