Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
Code produit 15607898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 ml
Conditionnement:
100µL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15607898 100 μl 100µL
15920383 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15607898 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32063
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
Le Lentivirus de contrôle négatif CRISPR Invitrogen™ LentiArray™, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain.Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Le Lentivirus de contrôle négatif Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain. Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 100 µl. Conserver (entre -68°C et -85°C.)
Type de livraison Lentiviral
Format Tube
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type ARNg
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Modification génomique
Gamme de produits LentiArray
Type de produit ARNg
Accélérateur U6
Quantité 100 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique