Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, human, non-targeting, with GFP
Product Code. 15920383
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
1 ml
Unit Size:
100µL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15920383 1 ml 1mL
15607898 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Code. 15920383 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A32831
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
Les ARNg de contrôle négatif sont essentiels dans les applications d’analyse pour définir des limites pour la détermination des seuils.
Le Lentivirus de contrôle négatif CRISPR Invitrogen™ LentiArray™, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain.Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Le Lentivirus de contrôle négatif Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR, scramble humain, contient une séquence d’ARNg sans homologie de séquence sur une quelconque région du génome humain. Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68° à -85°C).
Type de livraison Lentiviral
Format Tube
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type ARNg
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Modification génomique
Gamme de produits LentiArray
Type de produit ARNg
Accélérateur U6
Quantité 1 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique