Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT, with GFP
Code produit 15697888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 ml
Conditionnement:
100µL
1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15697888 100 ml 100µL
15910383 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15697888 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32060
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9.
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9. Le lentivirus de contrôle positif Invitrogen™ LentiArray CRISPR contre HPRT est un ARNg haute efficacité validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %.
Le lentivirus de contrôle positif Invitrogen™ LentiArray CRISPR contre HPRT est un ARNg haute efficacité validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions de distribution idéales afin d’obtenir une efficacité d’édition maximale dans le modèle cellulaire de votre choix. Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 x 100 µl. Conserver (entre -68°C et -85°C.)
Type de livraison Lentiviral
Format Tube
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type ARNg
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Modification génomique
Gamme de produits LentiArray
Type de produit ARNg
Accélérateur U6
Quantité 100 ml
Conditions d’expédition Glace carbonique