Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT, with GFP
Descripción
L’optimisation des conditions de distribution est une étape essentielle dans toute expérience utilisant le système CRISPR / Cas9. Le lentivirus de contrôle positif Invitrogen™ LentiArray CRISPR contre HPRT est un ARNg haute efficacité validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %.
Le lentivirus de contrôle positif Invitrogen™ LentiArray CRISPR contre HPRT est un ARNg haute efficacité validé dans plusieurs lignées cellulaires humaines qui permet d’obtenir des efficacités d’édition supérieures à 80 %. Il peut être utilisé pour déterminer rapidement les conditions de distribution idéales afin d’obtenir une efficacité d’édition maximale dans le modèle cellulaire de votre choix. Cette construction exprime également l’emGFP pour fournir un affichage visuel de la transduction réussie qui peut être utilisée pour déterminer la multiplicité de l’infection (MOI).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenu et stockage | Conserver dans un congélateur ultra-froid (-68° à -85°C). |
| Type de livraison | Lentiviral |
| Format | Tube |
| Type de contrôle | Contrôle positif |
| RNAi Type | ARNg |
| Espèces | Humaine |
| À utiliser avec (application) | Modification génomique |
| Gamme de produits | LentiArray |
| Type de produit | ARNg |
| Accélérateur | U6 |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.