Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Cell Cycle CRISPR Library
Code produit 17215986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 bibliothèque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17215986 1 bibliothèque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17215986 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42271
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
La bibliothèque cycle de cellules humaines Invitrogen™ LentiArray™, cible 1 444 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par cible génétique (regroupés dans un seul puits) pour un total de 5 776 ARNg.Les bibliothèques sont livrées en 100 μl de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génétique.
La bibliothèque de cycle cellulaire humain Invitrogen™ LentiArray™, primée, cible 1 444 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par cible génétique (regroupés dans un seul puits) pour un total de 5 776 ARNg. Les bibliothèques sont livrées sous forme de particules lentivirales prêtes à l’emploi de 100 μl par cible génétique avec un titre moyen de 1 x 108 TU/ml (titre fonctionnel déterminé par la résistance aux antibiotiques).
Les régulateurs du cycle cellulaire sont importants pour le développement normal et jouent également un rôle dans le développement du cancer et des maladies cardiovasculaires, inflammatoires et neurodégénératives. Les cibles génétiques contenues dans la bibliothèque du cycle cellulaire humain LentiArray ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données RefSeq du NCBI, et ont été croisées avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et/ou le comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC). Elles comprennent les kinases dépendantes des cyclines, ou CDK, les régulateurs de la progression du cycle cellulaire tels que les protéines de la famille CIP / KIP et les membres de la famille INK4 d’inhibiteurs du cycle cellulaire, les protéines de la famille des rétinoblastomes et les facteurs de réplication de l’ADN tels que les protéines du cycle de division cellulaire (CDC). Les conceptions d’ARNg pour chaque cible ont été créées à l’aide de l’algorithme de conception d’ARNg exclusif de Thermo Fisher Scientific.
Conçues pour vous apporter le succès
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont construites avec des conceptions d’ARNg conçues à l’aide de l’algorithme de conception d’ARNg CRISPR exclusif de Thermo Fisher Scientific. Cet algorithme intègre la dernière recherche de conception d’ARNg, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire les conceptions les plus qualitatives. Les conceptions d’ARNg incluses dans les bibliothèques CRISPR LentiArray sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque cible génétique, jusqu’à quatre ARNg de haute qualité sont inclus afin d’assurer une inhibition hautement efficace du gène cible dans un large éventail de types de cellules.
Concevez et réalisez vos expériences sans limites
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues et construites pour vous donner un contrôle complet sur votre conception expérimentale. Elles utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, vous permettant de déterminer quand et comment les outils de modification du génome sont livrés à vos cellules.
La construction de lentivirus Cas9 LentiArray exprime une nucléase Cas9 optimisée par le codon humain avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules avec les lentivirus de l’ARNg LentiArray et le lentivirus Cas9 ou simplement le lentivirus Cas9 LentiArray pour établir une lignée cellulaire stable exprimant le Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR LentiArray, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système modèle et à vos objectifs d’analyse.
De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus de l’ARNg qui composent les bibliothèques CRISPR LentiArray ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet aux rapporteurs de toute longueur d’onde d’être utilisés avec les bibliothèques et élargit votre capacité à effectuer des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les lentivirus de l’ARNg LentiArray contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet l’enrichissement de la population de cellules éditées et entraîne des phénotypes plus forts.
Optimisez la conception de votre dosage et ayez pleinement confiance en vos résultats grâce aux contrôles LentiArray
Les contrôles de qualité élevés sont la pierre angulaire d’une sélection réussie. La gamme de produits de bibliothèques CRISPR LentiArray comprend une suite de contrôles pour vous aider à développer rapidement votre dosage et vous donner confiance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 ensemble de bibliothèque, 100 µl/cible.
Conserver entre -68 et -85°C.
Type de livraison Lentiviral
Gamme de produits LentiArray
Type de produit Bibliothèque CRISPR du cycle cellulaire humain
Accélérateur U6
Quantité 1 bibliothèque
Conditions d’expédition Glace carbonique