Learn More
LentiArray™ Bibliothèque de cycle cellulaire humain LentiArray™, stock de glycérol
Code produit 15900363
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 bibliothèque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15900363 1 bibliothèque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15900363 Fournisseur LentiArray™ Code fournisseur A32172
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Cible 1,444 les gènes avec jusqu’à 4 ARNg par cible génétique pour un total de 5,776 ARNg. Les bibliothèques sont livrées sous forme de 50 μl de réserve de glycérol par ARNg et sont également disponibles sous forme de lentivirus conditionnés prêts à l’
Les régulateurs du cycle cellulaire sont importants pour le développement normal et jouent aussi un rôle dans le développement du cancer, des maladies cardiovasculaires, inflammatoires et neurodégénératives. Le gène cible au sein des LentiArray La bibliothèque de cycles de cellules humaines a été sélectionnée à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données NCBI RefSeq, et référencée dans la base de données Gene Ontology Consortium (GO) et/ou le comité de dénomination génétique HUGO (HGNC), et comprend les kinases dépendantes des cyclines, ou CDK, les régulateurs de la progression du cycle cellulaire tels que les protéines de la famille CIP/KIP et les membres de la famille INK4 des inhibiteurs du cycle cellulaire, les protéines de la famille du rétinoblastome et les facteurs de réplication de l’ADN tels que les protéines du cycle de division cellulaire (CDC ). Les conceptions de l’ARNg pour chaque cible ont été créées à l’aide de : Thermo L’algorithme de conception de l’ARNg exclusif de Fisher Scientific.
Construit pour vous apporter le succès
 Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont construites avec un ARNt conçu à l’aide de l’algorithme de conception d’ARNt CRISPR exclusif de Thermo Fisher Scientific. Cet algorithme intègre la dernière recherche de conception d’ARNg, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire les conceptions les plus qualitatives. Les conceptions d’ARNg incluses dans les bibliothèques CRISPR LentiArray sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque cible génétique, jusqu’à quatre ARNg de haute qualité sont inclus afin d’assurer un transfert très efficace du gène cible dans un large éventail de types de cellules.
Concevez et exécutez vos expériences sans limites
  • Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues et construites pour vous donner un contrôle complet de votre conception expérimentale. Elles utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, vous permettant de déterminer quand et comment les outils de modification du génome sont livrés à vos cellules.
  • La construction de lentivirus Cas9 LentiArray exprime une nucléase Cas9 optimisée par le codon humain avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules avec les lentivirus de l’ARNt LentiArray et le lentivirus Cas9 ou simplement le lentivirus Cas9 LentiArray pour établir une lignée cellulaire stable exprimant le Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR LentiArray, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système modèle et à vos objectifs de screening.
  • De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus de l’ARNg qui composent les bibliothèques CRISPR LentiArray ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet aux rapporteurs de toute longueur d’onde d’être utilisés avec les bibliothèques et élargit votre capacité à effectuer des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les lentivirus de l’ARNg LentiArray contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet l’enrichissement de la population de cellules éditées et entraîne des phénotypes plus forts.
Recommended Storage
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de livraison Stocks de glycérol
Quantité 1 bibliothèque