Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable CRISPR Library, Glycerol
Code produit 18715515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 bibliothèque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18715515 1 bibliothèque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18715515 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A32184
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable Genome Library targets 10,132 genes with up to 4 gRNA per gene target for a total of 40,512 gRNAs.
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Druggable Genome Library targets 10,132 genes with up to 4 gRNA per gene target for a total of 40,512 gRNAs. Libraries are delivered as 50 μL of glycerol stock per gRNA and are also available as ready to use packaged lentivirus (Cat. No. A31948).
The LentiArray Human Druggable Genome Library is ideal for identifying potential therapeutic targets involved in the development and progression of disease. The gene targets within this library were selected using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database, and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
La bibliothèque de génomes humains à potentiel thérapeutique Invitrogen™ LentiArray™ primée cible 10 132 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par gène cible pour un total de 40 512 ARNg. Les bibliothèques sont livrées sous forme de 50 μl de réserve de glycérol par ARNg et sont également disponibles sous forme de lentivirus conditionnés prêts à l’emploi.
La bibliothèque de génomes humains à potentiel thérapeutique LentiArray est idéale pour identifier les cibles thérapeutiques potentielles impliquées dans le développement et la progression des maladies. Les cibles génétiques contenues dans cette bibliothèque ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données RefSeq du NCBI, et recoupées avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et / ou le Comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC).
Conçues pour la réussite
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues grâce aux conceptions d’ARNg produites à l’aide de l’algorithme exclusif Thermo Fisher Scientific de conception de l’ARNg GCRISPR. Cet algorithme intègre la dernière recherche de conception d’ARNg, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire les conceptions les plus qualitatives. Les conceptions d’ARNg incluses dans les bibliothèques CRISPR LentiArray sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque cible génétique, jusqu’à quatre ARNg de haute qualité sont inclus afin d’assurer une inhibition hautement efficace du gène cible dans un large éventail de types de cellules.
Concevez et réalisez vos expériences sans limites
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues et construites pour vous donner un contrôle complet de votre conception expérimentale. Elles utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, vous permettant de déterminer quand et comment les outils de modification du génome sont livrés à vos cellules.
La construction de lentivirus Cas9 LentiArray exprime une nucléase Cas9 optimisée par le codon humain avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules avec les lentivirus de l’ARNt LentiArray et le lentivirus Cas9 ou simplement le lentivirus Cas9 LentiArray pour établir une lignée cellulaire stable exprimant le Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR LentiArray, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système modèle et à vos objectifs de screening.
De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus de l’ARNg qui composent les bibliothèques CRISPR LentiArray ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet aux rapporteurs de toute longueur d’onde d’être utilisés avec les bibliothèques et élargit votre capacité à effectuer des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les lentivirus de l’ARNg LentiArray contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet l’enrichissement de la population de cellules éditées et entraîne des phénotypes plus forts.
En savoir plus sur les bibliothèques CRISPR LentiArray >
Optimisez la conception de votre dosage et ayez pleinement confiance en vos résultats grâce aux contrôles LentiArray
Les contrôles de haute qualité sont la pierre angulaire d’un criblage réussi. La gamme de produits de bibliothèques CRISPR LentiArray comprend une suite de contrôles pour vous aider à développer rapidement votre dosage et vous donner confiance dans la définition de vos critères de réussite.
En savoir plus sur les contrôles LentiArray >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 ensemble de bibliothèques, 50 µl/cible.
Stocker entre -68 et -85°C.
À utiliser avec (application) Modification génomique
Gamme de produits LentiArray
Type de produit Bibliothèque Crispr
Quantité 1 bibliothèque
Conditions d’expédition Glace carbonique
Format Plaque 96 puits
RNAi Type ARNg
Type d’échantillon ADN
Espèces Humaine