Learn More
LentiArray™ Bibliothèque de canaux ioniques humains LentiArray™
Cible 328 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par cible génétique (regroupés dans un puits unique) pour un total de 1,312 ARNg. Les bibliothèques sont livrées en 200 μl de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génétique à un titre de 1 x 106 TU/ml (titre fonctionnel déterminé par la résistance aux antibiotiques) et sont également disponibles en tant que stocks de glycérol.
Marque:  LentiArray™ A31942
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15900353
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Les canaux ioniques sont des protéines membranaires intégrales qui établissent le gradient électrochimique donnant lieu au potentiel membranaire de repos et à la formation de potentiels d’action essentiels à la conduction nerveuse et à la contraction cardiaque et musculaire, ainsi qu’à d’autres processus tels que la libération d’insuline et l’activation de cellules T. Les cibles génétiques contenues dans cette bibliothèque ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données RefSeq du NCBI, et recoupées avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et / ou le Comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC).
Construit pour vous apporter le succès
 Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont construites avec un ARNt conçu à l’aide de l’algorithme de conception d’ARNt CRISPR exclusif de Thermo Fisher Scientific. Cet algorithme intègre la dernière recherche de conception d’ARNg, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire les conceptions les plus qualitatives. Les conceptions d’ARNg incluses dans les bibliothèques CRISPR LentiArray sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque cible génétique, jusqu’à quatre ARNg de haute qualité sont inclus afin d’assurer un transfert très efficace du gène cible dans un large éventail de types de cellules.
Concevez et exécutez vos expériences sans limites
  • Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues et construites pour vous donner un contrôle complet de votre conception expérimentale. Elles utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, vous permettant de déterminer quand et comment les outils de modification du génome sont livrés à vos cellules.
  • La construction de lentivirus Cas9 LentiArray exprime une nucléase Cas9 optimisée par le codon humain avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules avec les lentivirus de l’ARNt LentiArray et le lentivirus Cas9 ou simplement le lentivirus Cas9 LentiArray pour établir une lignée cellulaire stable exprimant le Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR LentiArray, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système modèle et à vos objectifs de screening.
  • De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus de l’ARNg qui composent les bibliothèques CRISPR LentiArray ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet aux rapporteurs de toute longueur d’onde d’être utilisés avec les bibliothèques et élargit votre capacité à effectuer des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les lentivirus de l’ARNg LentiArray contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet l’enrichissement de la population de cellules éditées et entraîne des phénotypes plus forts.
Recommended Storage
Store at −68° to −85°C.
Spécification
Spécification
U6
1 bibliothèque
Lentiviral