Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Ubiquitin CRISPR Library
Code produit 17205986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 bibliothèque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17205986 1 bibliothèque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17205986 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42270
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
La bibliothèque ubiquitine humaine Invitrogen™ LentiArray™, cible 943 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par cible génétique (regroupés dans un seul puits) pour un total de 3 722 ARNg.Les bibliothèques sont livrées en 100 μL de particules lentivirales prêtes à l’emploi par cible génétique.
The award-winning LentiArray Human Ubiquitin Library targets 943 genes with up to four gRNA per gene target pooled in a single well. Libraries are delivered as 100 μL of ready-to-use lentiviral particles per gene target with an average titer of 1x108 TU/mL (functional titer determined by antibiotic resistance).
The ubiquitin system is integral to maintaining cellular homeostasis by regulating protein turnover. Dysregulation of the ubiquitin system has been linked to multiple diseases, including cancer, neurodegenerative, musculoskeletal, cardiovascular, and metabolic diseases, as well as being linked to viral infection. The gene targets within this library were selected using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database, and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
La bibliothèque d’ubiquitine humaine Invitrogen™ LentiArray™, primée, cible 943 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par cible génétique (regroupés dans un seul puits) pour un total de 3 722 ARNg. Les bibliothèques sont livrées sous la forme de particules lentivirales prêtes à l’emploi de 100 μl par cible génétique à un titre moyen de 1 x 108 TU/ml (titre fonctionnel déterminé par la résistance aux antibiotiques).
Le système de l’ubiquitine fait partie intégrante du maintien de l’homéostasie cellulaire en régulant le renouvellement des protéines. Le dérèglement de ce système a été associé à de multiples maladies, notamment le cancer, les maladies neurodégénératives, musculo-squelettiques, cardiovasculaires et métaboliques, ainsi qu’à l’infection virale. Les cibles génétiques contenues dans cette bibliothèque ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données RefSeq du NCBI, et recoupées avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et / ou le Comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC).
Construites pour vous apporter le succès
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont construites avec des conceptions d’ARNg conçues à l’aide de l’algorithme de conception d’ARNg CRISPR exclusif de Thermo Fisher Scientific. Cet algorithme intègre la dernière recherche de conception d’ARNg, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire les conceptions les plus qualitatives. Les conceptions d’ARNg incluses dans les bibliothèques CRISPR LentiArray sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque cible génétique, jusqu’à quatre ARNg de haute qualité sont inclus afin d’assurer un transfert très efficace du gène cible dans un large éventail de types de cellules.
Concevez et exécutez vos expériences sans limites
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues et construites pour vous donner un contrôle complet sur votre conception expérimentale. Elles utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, vous permettant de déterminer quand et comment les outils de modification du génome sont livrés à vos cellules.
La construction de lentivirus Cas9 LentiArray exprime une nucléase Cas9 optimisée par le codon humain avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules avec les lentivirus de l’ARNg LentiArray et le lentivirus Cas9 ou simplement le lentivirus Cas9 LentiArray pour établir une lignée cellulaire stable exprimant le Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR LentiArray, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système modèle et à vos objectifs de screening.
De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus de l’ARNg qui composent les bibliothèques CRISPR LentiArray ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet aux rapporteurs de toute longueur d’onde d’être utilisés avec les bibliothèques et élargit votre capacité à effectuer des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les lentivirus de l’ARNg LentiArray contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet l’enrichissement de la population de cellules éditées et entraîne des phénotypes plus forts.
Optimisez la conception de vos dosages et ayez pleinement confiance en vos résultats grâce aux contrôles LentiArray
Les contrôles de qualité élevés sont la pierre angulaire d’une sélection réussie. La gamme de produits de bibliothèques CRISPR LentiArray comprend une suite de contrôles pour vous aider à développer rapidement votre dosage et vous donner confiance dans la définition de vos critères de réussite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 ensemble de bibliothèque, 100 μl/cible.
Conserver entre -68 et -85°C.
Type de livraison Lentiviral
Gamme de produits LentiArray
Type de produit Bibliothèque CRISPR d’ubiquitine humaine
Accélérateur U6
Quantité 1 bibliothèque
Conditions d’expédition Glace carbonique