Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome CRISPR Library
Code produit 18785415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 bibliothèque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18785415 1 bibliothèque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18785415 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A31949
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome Library targets 18,453 genes with up to 4 gRNA per gene target (pooled in a single well) for a total of 73,812 gRNAs.
The award-winning Invitrogen™ LentiArray™ Human Whole Genome Library targets 18,453 genes with up to 4 gRNA per gene target (pooled in a single well) for a total of 73,812 gRNAs. Libraries are delivered as 100 μL of ready to use lentiviral particles per gene target with an average titer of 1x108 TU/mL (functional titer determined by antibiotic resistance) and are also available as glycerol stocks (Cat. No. A32185).
The LentiArray Human Whole Genome Library is ideal for whole genome surveys to identify novel targets in biological pathways and disease development. The gene targets within this library were selected using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database, and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
La bibliothèque de génomes humains complets Invitrogen™ LentiArray™ primée cible 18 453 gènes avec jusqu’à 4 ARNg par gène cible (regroupés en un seul puits) pour un total de 73 812 ARNg. Les bibliothèques sont livrées sous forme de 200 μl de particules lentivirales prêtes à l’emploi par gène cible, avec un titre moyen de 1 x 108 TU / ml (titre fonctionnel déterminé par la résistance aux antibiotiques), et sont également disponibles sous forme de réserves de glycérol.
La bibliothèque de génomes humains complets LentiArray est idéale pour les études de génomes complets, pour identifier les nouvelles cibles sur les voies cellulaires et dans le développement des maladies. Les cibles génétiques contenues dans cette bibliothèque ont été sélectionnées à l’aide des bases de données génomiques les plus récentes, y compris la base de données RefSeq du NCBI, et recoupées avec la base de données du Gene Ontology Consortium (GO) et / ou le Comité de nomenclature des gènes HUGO (HGNC).
Conçues pour la réussite
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues grâce aux conceptions d’ARNg produites à l’aide de l’algorithme exclusif Thermo Fisher Scientific de conception de l’ARNg GCRISPR. Cet algorithme intègre la dernière recherche de conception d’ARNg, ainsi que notre vaste expérience interne, pour produire les conceptions les plus qualitatives. Les conceptions d’ARNg incluses dans les bibliothèques CRISPR LentiArray sont sélectionnées pour une efficacité et une spécificité d’édition maximales et sont conçues pour éliminer toutes les isoformes connues du gène cible. Pour chaque cible génétique, jusqu’à quatre ARNg de haute qualité sont inclus afin d’assurer une inhibition hautement efficace du gène cible dans un large éventail de types de cellules.
Concevez et réalisez vos expériences sans limites
Les bibliothèques CRISPR LentiArray sont conçues et construites pour vous donner un contrôle complet de votre conception expérimentale. Elles utilisent une conception à deux vecteurs, exprimant la nucléase Cas9 et l’ARNg à partir de constructions lentivirales distinctes, vous permettant de déterminer quand et comment les outils de modification du génome sont livrés à vos cellules.
La construction de lentivirus Cas9 LentiArray exprime une nucléase Cas9 optimisée par le codon humain avec un gène de résistance à la blasticidine sous le contrôle du promoteur EF-1α (EFS). Vous pouvez choisir de co-infecter vos cellules avec les lentivirus de l’ARNt LentiArray et le lentivirus Cas9 ou simplement le lentivirus Cas9 LentiArray pour établir une lignée cellulaire stable exprimant le Cas9. Avec les bibliothèques CRISPR LentiArray, vous avez la liberté de concevoir l’approche expérimentale qui convient le mieux à votre système modèle et à vos objectifs de screening.
De plus, pour minimiser les restrictions à votre conception expérimentale, les lentivirus de l’ARNg qui composent les bibliothèques CRISPR LentiArray ne contiennent pas de marqueurs fluorescents. Cela permet aux rapporteurs de toute longueur d’onde d’être utilisés avec les bibliothèques et élargit votre capacité à effectuer des expériences multiplexées. Pour les lignées cellulaires difficiles, les lentivirus de l’ARNg LentiArray contiennent un gène de résistance à la puromycine qui permet l’enrichissement de la population de cellules éditées et entraîne des phénotypes plus forts.
En savoir plus sur les bibliothèques CRISPR LentiArray >
Optimisez la conception de votre dosage et ayez pleinement confiance en vos résultats grâce aux contrôles LentiArray
Les contrôles de haute qualité sont la pierre angulaire d’un criblage réussi. La gamme de produits de bibliothèques CRISPR LentiArray comprend une suite de contrôles pour vous aider à développer rapidement votre dosage et vous donner confiance dans la définition de vos critères de réussite.
En savoir plus sur les contrôles LentiArray >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 ensemble de bibliothèques, 200 µl / cible.
Stocker entre -68 et -85°C.
Type de livraison Lentiviral
À utiliser avec (application) Modification génomique
Gamme de produits LentiArray
Type de produit Bibliothèque Crispr
Accélérateur U6
Quantité 1 bibliothèque
Conditions d’expédition Glace carbonique
Format Plaque 96 puits
RNAi Type ARNg
Espèces Humaine