Learn More
Cytiva Milieu EAH Sepharosetrade; 4B de lectine de lentille
Code produit 11544905 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11544905 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11544905 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17044401
 Article restreint
En stock
Couramment utilisée dans la préparation et la purification d’un certain nombre de glycoprotéines et de molécules contenant des glucides
pulliLectine de lentilles couplée à la Sepharose 4B via l’activation du bromure de cyanogène/liliLa lectine de lentilles est une métalloprotéine contenant du Ca2+ et du Mn2+, qui se lie de manière réversible aux polysaccharides et aux glycoconjugués contenant des sucres de type glucose ou mannose /liliConserve la liaison à 1 % de désoxycholate ; particulièrement adapté à la purification des protéines à membrane solubilisée par un détergent/liliConcentration du ligand de 2 mg de lectine de lentille/ml ; capacité de liaison pour la thyroglobuline porcine d’environ 16 mg/ml de milieu/liliTaille de particule moyenne : 90 mu;m/liliStable dans la gamme de pH 3 à 10, et en présence de tous les tampons couramment utilisés (agents chélateurs et urée 8 M à éviter)/liliPossède une affinité plus égale pour l’alpha;-D-mannose et l’alpha;-D-glucose par rapport à Con A/li/ul/p
Informations sur la commande
Fourni dans 20 % d’éthanol contenant 0,9 % de NaCl, 1 mM de Casup2+/sup et 1 mM de Mnsup2+/sup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de liaison 25 mg/ml
Concentration de ligand Milieu de 2 mg de lectine de lentille/ml
Matrice 4°% d’agarose
Granulométrie 90 μm
pH 3 à 10
Quantité 25 ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Utilisé pour la purification d’un certain nombre de glycoprotéines et d’autres molécules contenant des glucides
Ligand Lectine de lentille
compliance-icons
Identifiant produit
  • lentil lectin sepharose 4B
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol