Learn More
Létrozole di-amide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide |
| CAS | 2170106-13-3 |
| Formule moléculaire | C17 H15 N5 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, 4-[(4-Carbamoylphenyl)-(1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzamide, 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzamide, Letrozole di-Amide |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H15N5O2/c18-16(23)13-5-1-11(2-6-13)15(22-10-20-9-21-22)12-3-7-14(8-4-12)17(19)24/h1-10,15H,(H2,18,23)(H2,19,24) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C(=O)N)n3cncn3 |
| Nom IUPAC | 4-[(4-carbamoylphényl)-(1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]benzamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 321.333 |
| Poids de la formule | 321.123 |