Learn More
[Leu5]-Enkephalin Acetate, TRC
Spécification
Spécification
| Pureté | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Poids moléculaire | 615.67 |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |