Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu8] Substrat de la rénine tétradécapeptide, Rat
Code produit 15427379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité de substrat:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité de substrat Conditionnement
15427379 5 mg 5mg
15437379 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427379 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J66131.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc à blanc cassé
Forme Pleine
Poids moléculaire 1789,06
Conditions de stockage De -30° à -10°C
Quantité de substrat 5 mg
Usage exclusivement réservé à la recherche