Learn More
Leucocrystal violet, 99.8%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Code produit. 11473392 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11473392
Marque: MP Biomedicals 0215519525
Identifiants chimiques
CAS 603-48-5
Formule moléculaire C25H31N3
Poids moléculaire (g/mol) 373.54
Numéro MDL MFCD00008314
Clé InChI OAZWDJGLIYNYMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline)
CID PubChem 69048
Nom IUPAC 4-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methyl}-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Leucocrystal violet
Note relative au nom For HPLC analysis
Poids de la formule 373.5
Pourcentage de pureté 99.8%
Couleur Gray/Purple
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline