Learn More
Leucomalachite vert-d6 (phénylméthylène-d6), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Leucomalachite green D6 |
| CAS | 1173021-13-0 |
| Formule moléculaire | C23 2H6 H20 N2 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | 4-[Deuterio-(4-dimethylaminophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline, Leucomalachite green D6, Leucomalachite green D6 (phenylmethin D6) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23 H,1-4H3/i5D,6 D,7 D,8 D,9 D,23 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C |
| Nom IUPAC | 4-[deutéro-[4-(diméthylamino)phényl]-(2,3,4,5,6-pentadénophényl)méthyl]-N,N-diméthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.5 |
| Poids de la formule | 336.2473 g/mol |
| Afficher plus |