Learn More
Leucomalachite Green-d6, TRC
Code produit 30473664
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30473664 100 mg 100mg
30465346 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30473664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL330333100MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1173021-13-0
Formule moléculaire C23 2H6 H20 N2
Poids moléculaire (g/mol) 336.5
Synonyme 4-[Deuterio-(4-dimethylaminophenyl)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline, Leucomalachite green D6, Leucomalachite green D6 (phenylmethin D6)
Nom IUPAC 4-[deuterio-[4-(dimethylamino)phenyl]-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-N,N-dimethylaniline
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Leucomalachite green D6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D,23D
Poids de la formule 336.2473
Pourcentage de pureté >95%