Learn More
Leucovorine Sel de calcium pentahydraté, TRC
Code produit 30483210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483210 1 g 1g
30472083 100 mg 100mg
30466867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483210 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL3304001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6035-45-6
Formule moléculaire C20H31CaN7O12
Poids moléculaire (g/mol) 601.58
Synonyme L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-5-formyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt, hydrate (1:1:5), Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-5-formyl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt, pentahydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-5-formyl-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, calcium salt (1:1), pentahydrate (9CI), Folinic acid, calcium salt pentahydrate, Calcium folinate pentahydrate
Nom IUPAC calcium ; (2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tétrahydroptéridine-6-yl)méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioate ; Pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Leucovorin Calcium Salt Pentahydrate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca.5H2O/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;;;;;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);;5*1H2/q;+2;;;;;/p-2/t12?,13-;;;;;;/m0....../s1
Poids de la formule 601.1657