Learn More
Melford Hémisulfate de leupeptine
Code produit 30018381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018381 25 mg 25mg
30018379 5 mg 5mg
30018380 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018381 Fournisseur Melford Code fournisseur L220350.025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Inhibiteur réversible des protéases à cystéine et à sérine ressemblant à la trypsine, inhibe la cathepsine B, la kallicréine, la papaïne, la plasmine, la thrombine et la trypsine.
Inhibiteur réversible de la cystéine et des protéases à sérine ressemblant à la trypsine, inhibiteurs de la cathépsine B, de la kallikréine, de la papaine, de la plasmine, de la thrombine et de la trypsine.
Inhibiteur réversible des protéases à cystéine et à sérine ressemblant à la trypsine, inhibe la cathepsine B, la kallicréine, la papaïne, la plasmine, la thrombine et la trypsine. Concentration de travail : 1-10 µM
Specifications
CAS 103476-89-7
Formule moléculaire C20H38N6O4 1/2H2SO4
Quantité 25 mg