Learn More
Leupeptin hemisulfate, MedChemExpress
Description
Leupeptin hemisulfate is a membrane-permeable thiol protease inhibitor that inhibits Cathepsin B, Cathepsin H and Cathepsin L, and also impairs amphisome-lysosome fusion. Leupeptin hemisulfate also exhibits anti-inflammatory effect.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Leupeptin hemisulfate |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 103476-89-7 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H38N6O4.1/2H2SO4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : 83.33 mg/mL (175.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C[C@@H](NC([C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C)=O)CCCNC(N)=N.[0.5H2SO4] |
| Afficher plus |