Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfate de leupeptine
Code produit 15483809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483809 25 mg 25mg
15493809 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483809 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61188.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.80€
    161.65€ / 25mg
    Économisez 32.15€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur réversible de protéase qui inhibe la cathepsine B, la calpaïne et la trypsine
Reversible protease inhibitor, which inhibits cathepsin B, calpain and trypsinPharmaceutical composition containing leupeptin hemisulfate is used as an anti-malarial agent. It is employed in the treatment of noise-induced hearing loss. It also protects the heart from myocardial stunning. Further, it is used to inhibit serine, cysteine proteases, plasmin, trypsin, papain, kallikrein and cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur réversible de protéase, qui inhibe la cathepsine B, la calpaïne et la trypsine. La composition pharmaceutique contenant de l’hémisulfate de leupeptine, est utilisée comme agent antipaludique. Il est utilisé dans le traitement des pertes auditives induites par le bruit. Il protège également le cœur contre la sidération myocardique. De plus, il est utilisé pour inhiber la sérine, les protéases à cystéine, la plasmine, la trypsine, la papapaïne, la kallicréine et la cathepsine B.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le diméthylformamide et l’acide acétique.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103476-89-7
Formule moléculaire C20H39N6O4+
Spécification
Couleur Blanc
Type de produit Leupeptine
Poids de la formule 475,59
Solubilité Soluble dans l’eau à50 mg/ml
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Forme Poudre
Quantité 25 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Leupeptin hemisulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Leupeptin hemisulfate