Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfate de leupeptine
Beschreibung
Reversible protease inhibitor, which inhibits cathepsin B, calpain and trypsinPharmaceutical composition containing leupeptin hemisulfate is used as an anti-malarial agent. It is employed in the treatment of noise-induced hearing loss. It also protects the heart from myocardial stunning. Further, it is used to inhibit serine, cysteine proteases, plasmin, trypsin, papain, kallikrein and cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibiteur réversible de protéase, qui inhibe la cathepsine B, la calpaïne et la trypsine. La composition pharmaceutique contenant de l’hémisulfate de leupeptine, est utilisée comme agent antipaludique. Il est utilisé dans le traitement des pertes auditives induites par le bruit. Il protège également le cœur contre la sidération myocardique. De plus, il est utilisé pour inhiber la sérine, les protéases à cystéine, la plasmine, la trypsine, la papapaïne, la kallicréine et la cathepsine B.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le diméthylformamide et l’acide acétique.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Leupeptine |
| Poids de la formule | 475,59 |
| Solubilité | Soluble dans l’eau à50 mg/ml |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 100 mg |
Sicherheit und Handhabung
- Leupeptin hemisulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Leupeptin hemisulfate