Learn More
Sel de trifluoroacétate de leupeptine, MP Biomedicals
Code produit 11442491 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442491 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11442491 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219562325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    353.85€ / 25mg
    Économisez 18.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 147385-61-3
Formule moléculaire C22H39F3N6O6
Poids moléculaire (g/mol) 540.59
Numéro MDL MFCD00133458
Clé InChI WUHGBZVQELGOMH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme leupeptin trifluoroacetate salt, n-5-carbamimidamido-1-oxopentan-2-yl-2-2-acetamido-4-methylpentanamido-4-methylpentanamide; trifluoroacetic acid, trifluoroacetic acid-n-acetylleucyl-n-5-diaminomethylidene amino-1-oxopentan-2-yl leucinamide 1/1
CID PubChem 44134799
Nom IUPAC N-{5-[(diaminométhylidène)amino]-1-oxopentan-2-yl}-2-(2-acetamido-4-méthylpentanamido)-4-méthylpentanamide ; acide trifluoroacetique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)CC(NC(C)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Leupeptin Trifluoroacetate Salt
Quantité 25 mg
Poids de la formule 540.6
Forme physique Powder