Learn More
Chlorhydrate de Levamisole (1,0 mg/mL en méthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Levamisole Hydrochloride |
| CAS | 16595-80-5 |
| Formule moléculaire | C11 H12 N2 S . Cl H |
| Quantité | 5 x 1 mL |
| Synonyme | Levamisole Hydrochloride, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, hydrochloride (1:1), (6S)-, Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (-)- (8CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (6S)- (9CI), Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tetrahydro-6-phenyl-, monohydrochloride, (S)-, (-)-Levamisole hydrochloride, Ascaridil, Century-Ace, Citarin L, Decaris, Dekaris, Ergamisol, Ergamisole, KW 2LE-T, L-Narpenol, Levacide, Levadin, Levasole, Levomysol hydrochloride, Meglum, NSC 177023, Nemicide, Nilverm forte, R 12654, Ripercol L, Solaskil, Spartakon L, Tramisol, Tramisole, l-Tetramisole hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (6S)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole ; Chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.75 |
| Poids de la formule | 240.0488 |
| Afficher plus |