Learn More
Chlorhydrate de lévamisole, 99,62 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493412 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493412 5 g
11403422 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493412 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215522805
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 16595-80-5
Formule moléculaire C11H13ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 240.749
Clé InChI LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Synonyme levamisole hydrochloride, levamisole hcl, ergamisol, tramisol, tramisole, decaris, --tetramisole hydrochloride, niratic hydrochloride, ascaridil, dekaris
CID PubChem 27944
ChEBI CHEBI:6433
Nom IUPAC (6S)-6-phényl-2,3,5,6-tétrahydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole;chlorhydrate
SMILES C1CSC2=NC(CN21)C3=CC=CC=C3.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Levamisole hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 240.8
Pourcentage de pureté 0.9962
Forme physique Poudre cristalline