Learn More
Levamisole hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16498467
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498467 5 g
16475798 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13666
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Levamisole ((-)-Tetramisole) hydrochloride is an anthelmintic and immunomodulator belonging to a class of synthetic imidazothiazole derivatives. Levamisole hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Levamisole ((-)-Tetramisole) hydrochloride is an anthelmintic and immunomodulator belonging to a class of synthetic imidazothiazole derivatives. Levamisole hydrochloride has antiviral effects against HSV.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Levamisole hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 16595-80-5
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H13ClN2S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme (-)-Tetramisole hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (207.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 15.5 mg/mL (64.38 mM; Need ultrasonic and warming) ∣Ethanol : 12.5 mg/mL (51.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.C12=N[C@@H](C3=CC=CC=C3)CN1CCS2
Poids moléculaire (g/mol) 240.75
Poids de la formule 240.75
Pourcentage de pureté 99.87%
Qualité Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.